Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer.
86.63 in.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationær
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stationary posts are fitted with adjustable leveling bolts to compensate for uneven surfaces.
- Posts are available in chrome, type 304 stainless steel, and metroseal 3.
- Metroseal 3 includes Microban™ antimicrobial product protection and has a 12 year warranty against rust and corrosion.
- Mobile posts come without leveling bolt assembly for use with stem casters.
- Grooved at 1 in. (2.5 cm) intervals.
- Posts are double-grooved every 8 in. (20.3 cm) for easy identification.
Ordreinfo
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationary Shelving Post |
| Materiale | Chrome |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Wire Shelving System |
| Højde (engelsk) | 86.63 in. |
| Højde (metrisk) | 220 cm |
| Stil | Stationary |