Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Artikelnummer. 15946751
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer.
86.63 in.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationær
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15946751
Brand: Metro™ 7PK3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Metro Super Erecta , Super Justerbar Super Erecta og Super Erecta Pro trådreolsystemer
  • Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader.
  • Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og metroseal 3.
  • Metroseal 3 omfatter Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion.
  • Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
  • Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller.
  • Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation.
Ordreinfo
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær reolstolpe
Materiale Rustfrit stål (304)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Trådreolsystem
Højde (engelsk) 7.375 tommer.
Højde (metrisk) 18.7 cm
Stil Stationær
Slutte Metroseal Epoxy 3