Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer.
86.63 in.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationær
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Unit Size:
Hver
Description
- Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader.
- Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og metroseal 3.
- Metroseal 3 omfatter Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion.
- Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
- Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller.
- Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation.
Order Info
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Stationær reolstolpe |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Trådreolsystem |
| Højde (engelsk) | 34,5'' |
| Højde (metrisk) | 87.63 cm |
| Stil | Stationær |
| Slutte | Metroseal Epoxy 3 |