Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Artikelnummer. 15926741
Skift visning
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer
86,63 tommer.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationær
Materiale:
Chrome
Krom
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (engelsk) | Stil | Materiale | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15926741 | 62,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15926561 | 14,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946561 | 13,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15966561 | 13,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15996701 | 54,6 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15966691 | 33,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15916741 | 62,6 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15956751 | 6,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15976751 | 6,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15986751 | 86,63 tommer | Stationær | Krom | Hver |
| 15996751 | 86,63 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15916761 | 86,63 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15946761 | 96,5 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15936561 | 14,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15916711 | 54,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15906681 | 27,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15956691 | 34,5'' | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15936741 | 62,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15916751 | 74,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15926711 | 53,81 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15946741 | 61,81 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15916681 | 27,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15926751 | 73,8 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946691 | 34,5'' | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15936761 | 96,2 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15916561 | 14,5 tommer | Stationær | Chrome | Hver |
| 15936691 | 34,5'' | Stationær | Chrome | Hver |
| 15906751 | 74,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15906761 | 86,63 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15934851 | 73,8 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15936711 | 53,81 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15986691 | 33,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15966741 | 61,81 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15976691 | 33,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15936751 | 73,8 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15926761 | 86 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15956741 | 62 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15906711 | 54,5 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15996671 | 28.375 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946751 | 7.375 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15926681 | 28.375 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15926741
Leverandør
Metro™
Leverandørnr.
63PK3
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader.
- Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og metroseal 3.
- Metroseal 3 omfatter Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion.
- Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
- Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller.
- Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation.
Ordreinfo
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationær reolstolpe |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Trådreolsystem |
| Højde (engelsk) | 62,6 tommer. |
| Højde (metrisk) | 159 cm |
| Stil | Stationær |
| Slutte | Metroseal Epoxy 3 |