Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Artikelnummer. 15906681
Skift visning
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer
86,63 tommer.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationær
Materiale:
Chrome
Krom
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Stil Materiale Pakningsstørrelse
15906681 27,5 tommer Stationær Rustfrit stål Hver
15926741 62,6 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15926561 14,5 tommer Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15946561 13,75 tommer. Mobil Chrome Hver
15966561 13,75 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15996701 54,6 tommer. Stationær Chrome Hver
15966691 33,75 tommer. Mobil Chrome Hver
15916741 62,6 tommer. Stationær Chrome Hver
15956751 6,75 tommer. Mobil Chrome Hver
15976751 6,75 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15986751 86,63 tommer Stationær Krom Hver
15996751 86,63 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15916761 86,63 tommer. Mobil Chrome Hver
15946761 96,5 tommer. Stationær Chrome Hver
15936561 14,5 tommer Stationær Rustfrit stål Hver
15916711 54,6 tommer. Stationær Rustfrit stål Hver
15956691 34,5'' Stationær Rustfrit stål Hver
15936741 62,6 tommer. Stationær Rustfrit stål Hver
15916751 74,6 tommer. Stationær Rustfrit stål Hver
15926711 53,81 tommer. Mobil Chrome Hver
15946741 61,81 tommer. Mobil Chrome Hver
15916681 27,75 tommer. Mobil Chrome Hver
15926751 73,8 tommer. Mobil Rustfrit stål (304) Hver
15946691 34,5'' Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15936761 96,2 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15916561 14,5 tommer Stationær Chrome Hver
15936691 34,5'' Stationær Chrome Hver
15906751 74,6 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15906761 86,63 tommer. Stationær Rustfrit stål Hver
15934851 73,8 tommer. Mobil Chrome Hver
15936711 53,81 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15986691 33,75 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15966741 61,81 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15976691 33,75 tommer. Mobil Rustfrit stål (304) Hver
15936751 73,8 tommer. Mobil Rustfrit stål Hver
15926761 86 tommer. Mobil Rustfrit stål (304) Hver
15956741 62 tommer. Mobil Rustfrit stål (304) Hver
15906711 54,5 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15996671 28.375 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15946751 7.375 tommer. Stationær Rustfrit stål (304) Hver
15926681 28.375 tommer. Mobil Rustfrit stål (304) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Product Code. 15906681 Supplier Metro™ Supplier No. 27PS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 DKK
    329.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.20 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Til brug med Metro Super Erecta , Super Justerbar Super Erecta og Super Erecta Pro trådreolsystemer
  • Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader.
  • Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og metroseal 3.
  • Metroseal 3 omfatter Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion.
  • Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
  • Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller.
  • Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation.
Order Info
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Specifications
Produkttype Stationær reolstolpe
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Trådreolsystem
Højde (engelsk) 27,5 tommer
Højde (metrisk) 69.85 cm
Stil Stationær