Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Vognhåndtag
Artikelnummer. 15976931
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15976931 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15976931 Leverandør Metro™ Leverandørnr. H5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    784.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.62 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til tilpasning Super Erecta vogne
  • Et stykke
  • Rustfrit stål
  • 24 tommer (61 cm)
Tekniske data
Produkttype Vognhåndtag
Til brug med (applikation) Fugtige miljøer som frysere, walk-in-kølere, vaskerum og opvaskestationer
Til brug med (udstyr) Super Erecta Vogne, hylder og hjul
Højde (engelsk) 34,5''
Højde (metrisk) 87.63 cm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 60.96 cm