Få mere at vide
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Tilbehør til trådhylder, 8 tommer. Hyldeopdelere
Artikelnummer. 15986901
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15986901 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15986901 Leverandør Metro™ Leverandørnr. DD18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 DKK
    393.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.73 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Til brug med Metro™ Super Erecta™ reoler
Opdelere kan også fastgøres i bunden af hylder. Fås i krom eller type 304 rustfrit stål. Andre størrelser tilgængelige.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reoler
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Rustfrit stål