Få mere at vide
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Artikelnummer. 15996821
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 tommer. (61 x 53 cm)
24 x 24 tommer. (61 x 61 cm)
30 x 14 tommer. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 tommer. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tommer (91,4 x 76,2 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tommer. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tommer. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tommer. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 tommer (122 x 76,2 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 tommer. (137 x 53 cm)
54 x 24 tommer. (137 x 61 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tommer. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 tommer (152,4 x 91,4 cm)
72 x 18 tommer. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 tommer. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 tommer. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 tommer (183 x 76,2 cm)
72 x 36 tommer (183 x 91,4 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15996821 72 x 18 tommer. (182,9 x 45,7 cm) Hver
15906811 24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm) Hver
15936811 30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm) Hver
15986811 42 x 18 tommer. (106,6 x 45,7 cm) Hver
15956811 36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm) Hver
15906821 48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm) Hver
15966821 60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm) Hver
15986841 36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm) Hver
15916861 72 x 24 tommer. (182,9 x 61 cm) Hver
15966851 54 x 24 tommer. (137 x 61 cm) Hver
15936851 48 x 24 tommer. (121,9 x 61 cm) Hver
15986851 60 x 24 tommer. (152,4 x 61 cm) Hver
15936821 54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm) Hver
15916841 72 x 21 tommer. (182,9 x 53 cm) Hver
15996791 30 x 14 tommer. (76,2 x 35,5 cm) Hver
15976791 24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm) Hver
15926801 36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm) Hver
15916831 24 x 2 tommer. (61 x 53 cm) Hver
15966801 48 x 14 tommer. (122 x 35,5 cm) Hver
15946801 42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm) Hver
15936831 30 x 2 tommer. (76,2 x 53 cm) Hver
15976831 54 x 2 tommer. (137 x 53 cm) Hver
15936841 24 x 24 tommer. (61 x 61 cm) Hver
15916851 42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm) Hver
15926861 36 x 30 tommer (91,4 x 76,2 cm) Hver
15936861 48 x 30 tommer (122 x 76,2 cm) Hver
15956861 60 x 36 tommer (152,4 x 91,4 cm) Hver
15946861 72 x 30 tommer (183 x 76,2 cm) Hver
15966861 72 x 36 tommer (183 x 91,4 cm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 15996821 Leverandør Metro™ Leverandørnr. A1872NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 DKK
    2822.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.64 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Indeholder
En pakke ikke-ledende kiler (fire par).
Kræver
SiteSelect™ Indlæg (sælges separat).
Trådhylde i rustfrit stål har et unikt design med åben ledning, der tillader fri luftcirkulation og minimerer støvophobning.
  • Hylder justeres i intervaller på 1 tommer med patenterede hyldeudløserhjørner
  • Hyldeudløser og kiler giver forbedret stivhed
  • Samles hurtigt uden værktøj
  • Samlede enheder er ikke-ledende
  • Maksimal korrosionsbestandighed
  • Ikke-porøs overflade er let at rengøre
  • Kombiner med Super Erecta Stationære eller mobile stolper og tilbehør til at skabe brugerdefinerede konfigurationer til opbevaring og transport
  • Patenteret hjørneudløsersystem giver mulighed for nem højdejustering
  • Tilpas dine hylder for maksimal opbevaringstæthed
  • Kapacitet: Hylder op til 48 tommer brede; 800 lbs pr. hyldekapacitet (jævnt fordelt)
  • Hylder bredere end 48 tommer; 600 lbs pr. hylde (jævnt fordelt)
garanti
Et år
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 72 x 18 tommer. (182,9 x 45,7 cm)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta justerbart reolsystem
Inkluderer Fire ikke-ledende ærme/kiler
Længde (engelsk) 72 tommer.
Længde (metrisk) 182.9 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm