Få mere at vide
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 tommer. (61 x 53 cm)
24 x 24 tommer. (61 x 61 cm)
30 x 14 tommer. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 tommer. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76.2 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tommer. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tommer. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tommer. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 tommer. (137 x 53 cm)
54 x 24 tommer. (137 x 61 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tommer. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 in. (152.4 x 91.4 cm)
72 x 18 tommer. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 tommer. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 tommer. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm)
72 x 36 in. (183 x 91.4 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
En pakke ikke-ledende kiler (fire par).
Kræver
SiteSelect™ Indlæg (sælges separat).
- Hylder justeres i intervaller på 1 tommer med patenterede hyldeudløserhjørner
- Hyldeudløser og kiler giver forbedret stivhed
- Samles hurtigt uden værktøj
- Samlede enheder er ikke-ledende
- Maksimal korrosionsbestandighed
- Ikke-porøs overflade er let at rengøre
- Kombiner med Super Erecta Stationære eller mobile stolper og tilbehør til at skabe brugerdefinerede konfigurationer til opbevaring og transport
- Patenteret hjørneudløsersystem giver mulighed for nem højdejustering
- Tilpas dine hylder for maksimal opbevaringstæthed
- Kapacitet: Hylder op til 48 tommer brede; 800 lbs pr. hyldekapacitet (jævnt fordelt)
- Hylder bredere end 48 tommer; 600 lbs pr. hylde (jævnt fordelt)
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Trådhylde |
Materiale | Rustfrit stål |
Dimensioner (L x B) | 54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm) |
Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta justerbart reolsystem |
Inkluderer | Fire ikke-ledende ærme/kiler |
Længde (engelsk) | 54 tommer. |
Længde (metrisk) | 137 cm |
Bredde (engelsk) | 18 tommer |
Bredde (metrisk) | 45.7 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion