Få mere at vide
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ trådhylde, Metroseal 3 Slutte
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
30 x 14 tommer. (76 x 35,5 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tommer. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tommer. (121,9 x 35,5 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tommer. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 tommer. (182,9 x 61 cm)
60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tommer. (152,4 x 61 cm)
72 x 14 tommer. (182,9 x 35,5 cm)
72 x 18 tommer. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 24 tommer. (182,9 x 61 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Hver hylde leveres med en pakke med fire par ikke-ledende kiler.
- Hver hylde giver cirka 76 % åbent areal.
- Kan let læsses og losses fra alle sider.
- Korrosionsbestandigt kulstofstål.
- Belagt med selvforseglende zink og belagt med en epoxy finish med Microban™ antimikrobiel beskyttelse.
- Ideel til brug i walk-in kølere og andre miljøer, der kræver korrosionsbestandighed.
- Hylderne justeres i intervaller på 1 tomme med patenterede hyldefrigørende hjørner.
- Hyldeudløser og kiler giver forbedret stivhed.
- Samles hurtigt uden værktøj; samlede enheder er ikke-ledende.
- Kombiner med Super Erecta Stationære eller mobile stolper og tilbehør til at skabe brugerdefinerede konfigurationer til opbevaring og transport.
- Patenteret hjørneudløsersystem giver mulighed for nem højdejustering.
- Tilpas dine hylder for maksimal opbevaringstæthed.
- Hylder op til 48 tommer brede; 800 lbs pr. hyldekapacitet (jævnt fordelt).
- Hylder bredere end 48 tommer; 600 lbs pr. hylde (jævnt fordelt).
Ordreinfo
Hylder og stolper sælges separat.
garanti
12-års begrænset mod rust.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådhylde |
| Dimensioner (L x B) | 42 x 18 tommer. (106,6 x 45,7 cm) |
| Slutte | Metroseal Epoxy |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™ justerbart reolsystem |
| Inkluderer | Fire ikke-ledende ærmer/kiler |
| Længde (engelsk) | 42 tommer. |
| Længde (metrisk) | 106.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 18 tommer |
| Bredde (metrisk) | 45.7 cm |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |