Få mere at vide
Metro™ Opbevaringskurv til SmartWall G3, Super Erecta Hylder
Artikelnummer. 15966931
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SmartWall G3™ , Super Erecta™ hylder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15966931 SmartWall G3™ , Super Erecta™ hylder Hver
1 options
Artikelnummer. 15966931 Leverandør Metro™ Leverandørnr. H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 DKK
    311.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.80 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Tilbehør til SmartWall G3, Super Erecta Hylder
  • Fastgøres til hangarskinne eller hylder
  • Størrelse (B x L x H): 44 x 19 x 12,7 cm (17,03 x 7,5 x 5 tommer)
Tekniske data
Produkttype Opbevaringskurv
Dimensioner (L x B x H) 7,5 x 17,03 x 5 tommer. (19 x 44 x 12,7 cm)
Til brug med (udstyr) SmartWall G3™ , Super Erecta™ hylder
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 19 cm
Bredde (engelsk) 17,03 tommer.
Bredde (metrisk) 44 cm
Materiale Chrome