Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret høj mobil opbevaringsenhed, generelt forsyningsskab, triple-wide
Artikelnummer. p-4621238
Antal hylder:
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15967271
Brand: Metro™ SXRTGS3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forkonfigurerede mobile lagerenheder
Modellerne SXRTGS2 og SXRTGS3
  • Slidsede polymer indvendige paneler
  • Tryk/træk håndtag i venstre side
  • Støbt HDPE ydre og indre paneler
  • Samlede mål: 78,3 x 65,7 x 27,9 tommer. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS2 Kun
venstre bugt
  • Tre polymerhylder (bag lågen)
  • Venstrehængslet 225° solid ikke-låsende øvre dør
  • Skuffehylde i mellemniveau (ikke-låsende)
  • Tre 3 tommer. (76 mm) polymerskuffer
  • To 6 tommer. (152 mm) polymerskuffer
  • En 9 tommer. (229 mm) polymerskuffer
  • Dimensioner: 33 x 17 x 22 tommer. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Middle Bay
  • Tre polymerhylder (bag lågen)
  • Højrehængslet 225° solid ikke-låsende øvre dør
  • Skuffehylde i mellemniveau (ikke-låsende)
  • To 6 tommer. (152 mm) polymerskuffer
  • To 9 tommer. (229 mm) polymerskuffer
  • Dimensioner: 33 x 17 x 22 tommer. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Højre bugt
  • To faste kromtråde qwikSLOT hylder
  • Tre hylder i krom med fuld udtræk
  • Højrehængslet 270° solid ikke-låsende høj dør
  • Skiferblå skuffe og lågetræk
  • Dimensioner: 66 x 18 x 22 tommer. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS3 Kun
venstre område (dobbelt-wide)
  • Tre dobbelt-brede faste kromtråde qwikSLOT hylder
  • Fire dobbelt-brede hylder i krom med fuld forlængelse
  • Centret lukker 225° solidt låsende dørsæt (nøglelås/2 nøgler)
  • Dimensioner: 66 x 38 x 22 tommer. (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x B x D)
Højre bugt (dobbelt bred)
  • To enkelt-brede faste kromtråde qwikSLOT hylder
  • Fire enkelt-brede hylder i krom med fuld forlængelse
  • højrehængslet 225° solidt låsende dørsæt (nøglelås/2 nøgler)
  • Taupe dør trækker
  • Dimensioner: 66 x 18 x 22 tommer. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsenhed
Farve Lys Taupe
Skabstype Tredobbelt bred høj
Dybde (engelsk) 27,9 tommer
Dybde (metrisk) 70.8 cm
Højde (engelsk) 78,3 tommer.
Højde (metrisk) 198.8 cm
Antal hylder 12
Hyldemateriale Polymer
Bredde (engelsk) kabinet 65,7 tommer.
Bredde (engelsk) 65,7 tommer.
Bredde (metrisk) kabinet 166.8cm
Bredde (metrisk) 166.8 cm
Med hjul Ja
Materiale Polymer