Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret høj mobil opbevaringsenhed, generelt forsyningsskab, triple-wide
Antal hylder:
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modellerne SXRTGS2 og SXRTGS3
- Slidsede polymer indvendige paneler
- Tryk/træk håndtag i venstre side
- Støbt HDPE ydre og indre paneler
- Samlede mål: 78,3 x 65,7 x 27,9 tommer. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS2 Kun
venstre bugt
- Tre polymerhylder (bag lågen)
- Venstrehængslet 225° solid ikke-låsende øvre dør
- Skuffehylde i mellemniveau (ikke-låsende)
- Tre 3 tommer. (76 mm) polymerskuffer
- To 6 tommer. (152 mm) polymerskuffer
- En 9 tommer. (229 mm) polymerskuffer
- Dimensioner: 33 x 17 x 22 tommer. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Middle Bay
- Tre polymerhylder (bag lågen)
- Højrehængslet 225° solid ikke-låsende øvre dør
- Skuffehylde i mellemniveau (ikke-låsende)
- To 6 tommer. (152 mm) polymerskuffer
- To 9 tommer. (229 mm) polymerskuffer
- Dimensioner: 33 x 17 x 22 tommer. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Højre bugt
- To faste kromtråde qwikSLOT hylder
- Tre hylder i krom med fuld udtræk
- Højrehængslet 270° solid ikke-låsende høj dør
- Skiferblå skuffe og lågetræk
- Dimensioner: 66 x 18 x 22 tommer. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS3 Kun
venstre område (dobbelt-wide)
- Tre dobbelt-brede faste kromtråde qwikSLOT hylder
- Fire dobbelt-brede hylder i krom med fuld forlængelse
- Centret lukker 225° solidt låsende dørsæt (nøglelås/2 nøgler)
- Dimensioner: 66 x 38 x 22 tommer. (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x B x D)
Højre bugt (dobbelt bred)
- To enkelt-brede faste kromtråde qwikSLOT hylder
- Fire enkelt-brede hylder i krom med fuld forlængelse
- højrehængslet 225° solidt låsende dørsæt (nøglelås/2 nøgler)
- Taupe dør trækker
- Dimensioner: 66 x 18 x 22 tommer. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsenhed |
| Farve | Lys Taupe |
| Skabstype | Tredobbelt bred høj |
| Dybde (engelsk) | 27,9 tommer |
| Dybde (metrisk) | 70.8 cm |
| Højde (engelsk) | 78,3 tommer. |
| Højde (metrisk) | 198.8 cm |
| Antal skuffer | 10 |
| Antal hylder | 10 |
| Hyldemateriale | Polymer |
| Vis mere |