Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, valideringsvogn
Artikelnummer. 15977251
Skift visning
Højde (metrisk):
113.6 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15977251 113.6 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15977251 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRS43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25290.00 DKK
    22788.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 2501.84 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Indeholder
Ikke-låsende mobilskal, fire 3 tommer. Polymerskuffer, to 6 tommer. Polymerskuffer, 9 tommer. Polymerskuffe, taupe-skuffetræk
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Forkonfigureret kurv
Farve Hvid, Grå
Dybde (engelsk) 24,9 tommer
Dybde (metrisk) 63.3 cm
Dimensioner (L x B x H) 24,9 x 57,7 x 44,7 tommer.
Slutte Epoxybelagt stål
Højde (engelsk) 44,7 tommer.
Højde (metrisk) 113.6 cm
Inkluderer Ikke-låsende mobilskal, fire 3'' polymerskuffer, to 6'' polymerskuffer, 9'' polymerskuffe, taupe-skuffetræk
Materiale Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 22,7 tommer.
Bredde (metrisk) 57.7 cm