Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, forsynings- og udvekslingsvogn
Artikelnummer. 15977241
Skift visning
Farve:
Grå
Dimensioner (L x B x H):
24,9 x 42,5 x 44,7 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15977241 Grå 24,9 x 42,5 x 44,7 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15977241 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRDGS4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35680.00 DKK
    32153.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 3526.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Større opbevaringstæthed i et mindre fodaftryk.
  • Avanceret polymerbaseret system med intern ekstruderet aluminiums strukturstøtte.
  • Starsys er et komplet system af mobile og stationære enheder til opbevaring, transport og arbejdsstationer, der giver større lagertæthed i et mindre fodaftryk.
  • Polymerpaneler med Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse vil ikke ruste, bule eller skår og er let at rengøre og dekontaminere.
  • Modulært design, der anvender enkelt-, dobbelt- eller tredobbelt brede strukturer, tillader let udskiftning af komponenter i en enhed eller mellem andre enheder.
  • Sidepaneler, skuffefronter og låger er alle en lys, neutral nuance. Skuffe- og dørgrebsfarve er angivet som en del af det specifikke modelnummer.
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO #153- og Zebra #153-etiketter (medfølger ikke).
  • Valgfrit tilbehør inklusive skuffeopdelere giver et højt organisationsniveau med nem adgang til forsyninger
19-123-342 (metromodel SXRDGS4)
  • Dobbelt bred enhed med skuffer til venstre og låge til højre giver opbevaringsmuligheder med høj densitet i en letvægts mobil platform
  • 45 tommer højde velegnet til forberedelsesarbejde eller andre opgaverelaterede funktioner
  • Venstre side indeholder i alt seks skuffer; højre side har 270° hængslet låge med to justerbare hylder.
  • Skuffestørrelser: tre 3'' polymerskuffer; en 6 tommers polymerskuffe; to 9 tommers polymerskuffer.
  • Hylder justeres hurtigt og nemt for at rumme stort set alle størrelser af forsyningspakkehøjder for at opnå maksimal opbevaringstæthed
  • Skiferblå låge og skuffetræk
  • Fire vedhæftede 5 tommer ikke-markerende polyurethanhjul tillader nem transport (tåbremser på to forreste hjul giver sikker opbevaring, når den ikke er i brug som vogn).
  • Dimensioner: 44,7H (1136 mm) x 42,5W (1080 mm) x 24,9 in.D
  • Valgfrit tilbehør: Skuffeopdelere.
  • 19-130-2715 (Metro # SXRD76CM3).
  • Dobbelt bred enhed med to døre i fuld højde. QwikSlot indvendigt hyldestøttesystem til trådhylder.
  • Ideel til opbevaring med høj densitet, transport af linned og genopfyldning af forsyninger.
  • Fire 36 x 39 tommer. (91,4 x 100 cm) stationære trådhylder kan nemt fjernes og omkonfigureres ved at løfte QwikSlot-klemmerne af.
  • Taupe dør trækker
  • Dimensioner: 78,3H (1990 mm) x 42,5W (1080 mm) x 27,9 in.D (709 mm).
  • Valgfrit tilbehør: Yderligere justerbare eller fuld udtrækshylder; hyldeopdelere
Tekniske data
Produkttype Forkonfigureret mobil arbejdsstation
Farve Grå
Dybde (engelsk) 24,9 tommer
Dybde (metrisk) 63.2 cm
Dimensioner (L x B x H) 24,9 x 42,5 x 44,7 tommer.
Højde (engelsk) 44,7 tommer.
Højde (metrisk) 113.6 cm
Inkluderer Dobbelt bred enhed med skuffer til venstre og låge til højre, venstre side indeholder i alt seks skuffer, højre side har 270° hængslet låge med to justerbare hylder, tre 3'' polymerskuffer, 6'' polymerskuffer, to 9'' polymerskuffer, skiferblå låge og skuffetræk
Materiale Aluminium, Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 42,5 tommer.
Bredde (metrisk) 107.9 cm