Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, LAR-procedure - støbevogn
Artikelnummer. 15957261
Skift visning
Produkttype:
Cast Cart
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15957261 Cast Cart Hver
1 options
Artikelnummer. 15957261 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRSCAST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40560.00 DKK
    36548.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 4011.63 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Indeholder
48 in.H (121,2 cm) Ikke-låsende mobilskal; To 3 tommer. (7,6 cm) polymerskuffer; To 6 tommer. (15,2 cm) polymerskuffer; To 9 tommer. (22,9 cm) polymerskuffer; Skiferblå skuffetræk; En 3 tommer. (7,6 cm) skuffeopdelersæt; Venstre swing-out ikke-låsende pod med tre vippespande og podbakke med skillevægge; Højre fastgjort, ikke-låsende pod med én vippespand, affaldskurv og holder, og podbakke med skillevægge; Overbro med to tilbehørsskinner og trådforsyningskurv
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Cast Cart
Farve Taupe, blå
Dimensioner (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 47,7 tommer. (63,3 x 88,2 x 121,1 cm)
Højde (engelsk) 47,7 tommer.
Højde (metrisk) 121.1 cm
Inkluderer 48 tommer H ikke-låsende mobilskal, to 3-tommers polymerskuffer, to 6-tommers polymerskuffer, to 9-tommers polymerskuffer, skiferblå skuffetræk, 3 tommers skuffeopdelingssæt, venstre swing-out ikke-låsende pod med tre vippespande og podbakke med skillevægge, højre fast ulåst pod med én vippespand og to skillekurv med broholder, affaldskurv og to skillekurv. skinner og trådforsyningskurv
Længde (engelsk) 24,9 tommer
Længde (metrisk) 63.3 cm
Materiale Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 34,7 tommer.
Bredde (metrisk) 88.2 cm