Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, LAR Imaging - Trauma Cart
Artikelnummer. 15937271
Skift visning
Materiale:
Polymer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15937271 Polymer Hver
1 options
Artikelnummer. 15937271 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRSTRAMA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52000.00 DKK
    46863.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 5136.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Indeholder
45 in.H (113,6 cm) Mobil skal med mekanisk nøglelås og to nøgler, tre 3 tommer. (7,6 cm) polymerskuffer, fire 6 tommer. (15,2 cm) polymerskuffer, to 3 tommers skuffeopdelingssæt, skiferblå skuffetræk; Venstre swing-out pod med toplåsende vippespand (nøglelås/to nøgler), Podbakke med skillevægge, affaldskurv og holder; Højre swing-out pod med toplåsende vippespand (tastelås/to nøgler), midterste ikke-låsende vippespand, Sharps containerbeslag; Overbro med hylde og skinne, Utility/IV stang og klemme, trådforsyningskurv
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Forkonfigureret mobil arbejdsstation
Farve Taupe, blå
Dimensioner (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 44,7 tommer. (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
Højde (engelsk) 44,7 tommer.
Højde (metrisk) 113.6 cm
Inkluderer 45 tommer. H mobilskal med mekanisk nøglelås og to nøgler, tre 3 tommer polymerskuffer, fire 6 tommer polymerskuffer, to 3 tommer skuffeopdelere, skiferblå skuffetræk, venstre udsvingbar vippespand med toplåsende vippespand (nøglelås/to nøgler), podbakke med skillevægge, affaldskurv og holder til affaldskurv og nøglelås (nøglelås) midterste ikke-låsende vippespand, beslag til beholder til skarpe genstande, overbro med hylde og skinne, hjælpe-/IV-stang og klemme, ledningsforsyningskurv
Længde (engelsk) 24,9 tommer
Længde (metrisk) 63.3 cm
Materiale Polymer
Antal hylder 1
Bredde (engelsk) 34,7 tommer.
Bredde (metrisk) 88.2 cm