Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, LAR IV Terapivogn
Artikelnummer. 15997261
Skift visning
Produkttype:
Terapivogn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15997261 Terapivogn Hver
1 options
Artikelnummer. 15997261 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRSIV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47890.00 DKK
    41474.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 6415.82 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Indeholder
45 in.H (113,6 cm) Mobil skal med mekanisk nøglelås og to nøgler, Five 3 in. (7,6 cm) polymerskuffer, to 9 tommer. (22,9 cm) polymerskuffer, grønne skuffeudtræk, fire 3 tommers skuffeopdelere, venstre udsvingbar pud med tre låsende vippespande (nøglelås/to nøgler) og podbakke med skillevægge, højre udsvingbar pude med tre låsende vippespande (nøglelås/to nøgler) og podbakke med IV polopdelere
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Terapivogn
Farve Taupe, blå
Dimensioner (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 44,7 tommer. (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
Højde (engelsk) 44,7 tommer.
Højde (metrisk) 113.6 cm
Inkluderer 45 tommer. H mobilskal med mekanisk nøglelås og to nøgler, fem 3'' polymerskuffer, to 9'' polymerskuffer, grønne skuffeudtræk, fire 3'' skuffeopdelere, venstre swing-out pod med tre låsende vippespande (nøglelås/to nøgler) og podbakke med skillevægge, højre swingout pod med tre nøglelåse og pottwo boks med tre nøglelåse/nøglelåse. skillevægge, IV-stang
Længde (engelsk) 24,9 tommer
Længde (metrisk) 63.3 cm
Materiale Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 34,7 tommer.
Bredde (metrisk) 88.2 cm