Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, almindelig forsyningsvogn
Artikelnummer. 15987251
Skift visning
Dybde (metrisk):
110 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
15987251 110 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15987251 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRS43CM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37920.00 DKK
    34170.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 3749.06 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Indeholder
Mobil skal med mekanisk skal med mekanisk nøglelås, 3 tommer. Polymerskuffe med låsedæksel, tre 3 tommer. Polymerskuffe, to 6 tommer. Polymerskuffe, 9 tommer. Polymerskuffe to 3-tommers skuffeopdelingssæt, taupe-skuffetræk, venstre udsvingbar pudlåsning til
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Forkonfigureret kurv
Farve Taupe
Dybde (engelsk) 44,7 tommer.
Dybde (metrisk) 110 cm
Dimensioner (L x B x H) 44.7 x 57.9 x 63.3 cm
Slutte Epoxybelagt stål
Højde (engelsk) 24,9 tommer
Højde (metrisk) 63.3 cm
Inkluderer Mobil skal med mekanisk skal med mekanisk nøglelås, 3'' polymerskuffe med låsedæksel, tre 3'' polymerskuffer, to 6'' polymerskuffer, 9'' polymerskuffe to 3'' skuffeopdelingssæt, taupe-skuffetræk, venstre udsvingende pud, der låser vippespande, affaldskurv og holder
Materiale Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 22,8''
Bredde (metrisk) 57.9 cm