Få mere at vide
Metro™ Starsys™ Forkonfigureret mobil arbejdsstation, kølerum/buffervogn
Artikelnummer. 15957241
Skift visning
Højde (metrisk):
108.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15957241 108.2 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15957241 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRD43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40640.00 DKK
    36620.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 4019.58 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Indeholder
Dobbelt bay ikke-låsende mobilskal, fire 3 tommer. Polymerskuffer, seks 6 tommer. Polymerskuffer, to 9 tommer. Polymerskuffer, skiferblå træk
Fremstillet af et let at rengøre, avanceret polymermateriale, der ikke vil bule, skår, rust, flage eller korrodere som metalvogne.
  • Microban™ antimikrobiel beskyttelse hæmmer væksten af pletter- og lugtfremkaldende bakterier
  • Vognene bruger 5 tommer. (127 mm) polyurethanhjul: to forreste hjul med let tilgængelige tåbremser og to bagerste drejelige hjul
  • Hver skuffeflade har en 0,5 x 18,38 tommer. (1,3 x 46,7 cm) poleret område, der muliggør sikker vedhæftning af DYMO™ og Zebra™ etiketter (medfølger ikke)
Tekniske data
Produkttype Forkonfigureret mobil arbejdsstation
Farve Taupe
Dybde (engelsk) 43 tommer.
Dybde (metrisk) 109.2 cm
Dimensioner (L x B x H) 24,875 x 42,5 x 43 tommer.
Slutte Epoxybelagt stål
Højde (engelsk) 42,6 tommer.
Højde (metrisk) 108.2 cm
Inkluderer Dobbeltrum ikke-låsende mobilskal, fire 3'' polymerskuffer, seks 6'' polymerskuffer, to 9'' polymerskuffer, skiferblå træk
Materiale Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 24,88 tommer.
Bredde (metrisk) 63.2 cm