Få mere at vide
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål
Descrizione
- Mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdigenstande og følsomme materialer mod tab eller tyveri.
- Type 304 rustfrit giver overlegen korrosionsbestandighed.
- Kraftig åben wirekonstruktion holder indholdet synligt hele tiden, hvilket gør det nemt at kontrollere inventaret.
- Valg af hjul efter behov.
- Patenteret, ergonomisk, 1/4-drejnings dørhåndtag.
- Dobbeltdøre åbner 270° og kan fastgøres langs enhedens sider.
- Fast top og bund Super Erecta hylder.
- Valgfrie mellemhylder kan placeres i intervaller på 1 tommer langs hele stolpens højde.
Order Info
Sendes væltet; samles nemt. Super Justerbar/Super Erecta™ mellemhylder og hjul sælges separat.
Specifica
Specifica
| Produkttype | Mobil sikkerhedsvogn |
| Kapacitet (metrisk) | 89 kg |
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (L x B x H) | 65 x 27,25 x 62 tommer |
| Højde (engelsk) | 62 tommer. |
| Højde (metrisk) | 157.5 cm |
| Længde (engelsk) | 65 tommer. |
| Længde (metrisk) | 165.1 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?