Få mere at vide
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål
Bredde (engelsk):
21,5''
27,25 tommer.
33,5''
Længde (engelsk):
40,75 tommer.
52,75 tommer.
65 tommer.
Vægt (engelsk):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdigenstande og følsomme materialer mod tab eller tyveri.
- Type 304 rustfrit giver overlegen korrosionsbestandighed.
- Kraftig åben wirekonstruktion holder indholdet synligt hele tiden, hvilket gør det nemt at kontrollere inventaret.
- Valg af hjul efter behov.
- Patenteret, ergonomisk, 1/4-drejnings dørhåndtag.
- Dobbeltdøre åbner 270° og kan fastgøres langs enhedens sider.
- Fast top og bund Super Erecta hylder.
- Valgfrie mellemhylder kan placeres i intervaller på 1 tommer langs hele stolpens højde.
Ordreinfo
Sendes væltet; samles nemt. Super Justerbar/Super Erecta™ mellemhylder og hjul sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil sikkerhedsvogn |
| Kapacitet (metrisk) | 89 kg |
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (L x B x H) | 52,75 x 27,25 x 62 tommer. (134 x 69,2 x 157,5 cm) |
| Højde (engelsk) | 62 tommer. |
| Højde (metrisk) | 157.5 cm |
| Længde (engelsk) | 52,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 134 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Vis mere |