Få mere at vide
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål
Artikelnummer. 15977231
Skift visning
Bredde (engelsk):
21,5''
27,25 tommer.
33,5''
Længde (engelsk):
40,75 tommer.
52,75 tommer.
65 tommer.
Vægt (engelsk):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Længde (engelsk) Vægt (engelsk) unitSize
15977231 27,25 tommer. 40,75 tommer. 154 pund Hver
15987231 27,25 tommer. 52,75 tommer. 174 pund Hver
15957231 21,5'' 40,75 tommer. 138 pund Hver
15967231 21,5'' 52,75 tommer. 157 pund Hver
15997231 27,25 tommer. 65 tommer. 195 pund Hver
15907241 33,5'' 40,75 tommer. 167 pund Hver
15917241 33,5'' 52,75 tommer. 193 pund Hver
15927241 33,5'' 65 tommer. 215 pund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15977231 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SEC53SSD
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard-duty mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdifulde materialer og følsomme genstande mod tab eller tyveri. Fås i en slank, let at rengøre rustfri stålfinish.
  • Mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdigenstande og følsomme materialer mod tab eller tyveri.
  • Type 304 rustfrit giver overlegen korrosionsbestandighed.
  • Kraftig åben wirekonstruktion holder indholdet synligt hele tiden, hvilket gør det nemt at kontrollere inventaret.
  • Valg af hjul efter behov.
  • Patenteret, ergonomisk, 1/4-drejnings dørhåndtag.
  • Dobbeltdøre åbner 270° og kan fastgøres langs enhedens sider.
  • Fast top og bund Super Erecta hylder.
  • Valgfrie mellemhylder kan placeres i intervaller på 1 tommer langs hele stolpens højde.
Ordreinfo
Sendes væltet; samles nemt. Super Justerbar/Super Erecta™ mellemhylder og hjul sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Mobil sikkerhedsvogn
Kapacitet (metrisk) 70 kg
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 40,75 x 27,25 x 62 tommer. (103,5 x 69,2 x 157,5 cm)
Højde (engelsk) 62 tommer.
Højde (metrisk) 157.5 cm
Længde (engelsk) 40,75 tommer.
Længde (metrisk) 103.5 cm
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Vægt (metrisk) 70 kg
Vægt (engelsk) 154 pund
Bredde (engelsk) 27,25 tommer.
Bredde (metrisk) 69.2 cm