Få mere at vide
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål
Standard-duty mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdifulde materialer og følsomme genstande mod tab eller tyveri. Fås i en slank, let at rengøre rustfri stålfinish.
Brand: Metro™ SEC33S-SD
20009.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdigenstande og følsomme materialer mod tab eller tyveri.
- Type 304 rustfrit giver overlegen korrosionsbestandighed.
- Kraftig åben wirekonstruktion holder indholdet synligt hele tiden, hvilket gør det nemt at kontrollere inventaret.
- Valg af hjul efter behov.
- Patenteret, ergonomisk, 1/4-drejnings dørhåndtag.
- Dobbeltdøre åbner 270° og kan fastgøres langs enhedens sider.
- Fast top og bund Super Erecta hylder.
- Valgfrie mellemhylder kan placeres i intervaller på 1 tommer langs hele stolpens højde.
Ordreinfo
Sendes væltet; samles nemt. Super Justerbar/Super Erecta™ mellemhylder og hjul sælges separat.
Tekniske data
Mobil sikkerhedsvogn | |
Sølv | |
62 tommer. | |
40,75 tommer. | |
Rustfrit stål | |
63 kg | |
21,5'' |
63 kg | |
40,75 x 21,5 x 62 tommer. (103,5 x 54,6 x 157,5 cm) | |
157.5 cm | |
103.5 cm | |
2 | |
138 lb. | |
54.6 cm |