Få mere at vide
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål
Standard-duty mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdifulde materialer og følsomme genstande mod tab eller tyveri. Fås i en slank, let at rengøre rustfri stålfinish.
Brand:  Metro™ SEC63S-SD
25933.35 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15907241
  • 39490.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mobile sikkerhedsenheder giver beskyttelse af værdigenstande og følsomme materialer mod tab eller tyveri.
  • Type 304 rustfrit giver overlegen korrosionsbestandighed.
  • Kraftig åben wirekonstruktion holder indholdet synligt hele tiden, hvilket gør det nemt at kontrollere inventaret.
  • Valg af hjul efter behov.
  • Patenteret, ergonomisk, 1/4-drejnings dørhåndtag.
  • Dobbeltdøre åbner 270° og kan fastgøres langs enhedens sider.
  • Fast top og bund Super Erecta hylder.
  • Valgfrie mellemhylder kan placeres i intervaller på 1 tommer langs hele stolpens højde.
Ordreinfo
Sendes væltet; samles nemt. Super Justerbar/Super Erecta™ mellemhylder og hjul sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
Mobil sikkerhedsvogn
Sølv
62 tommer.
40,75 tommer.
Rustfrit stål
76 kg
33,5''
70 kg
40,75 x 33,5 x 62 tommer. (103,5 x 85 x 157,5 cm)
157.5 cm
103.5 cm
2
167 lb.
85 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Standard-duty mobile sikkerhedsenheder, rustfrit stål > L x B x H: 40,75 x 33,5 x 62 tommer.