Få mere at vide
Metro™ Stængelkaster
Artikelnummer. 15916721
Skift visning
Bæreevne (engelsk):
250 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne (engelsk) Pakningsstørrelse
15916721 250 pund Hver
1 options
Artikelnummer. 15916721 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 5MDRGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1139.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 185.54 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Anvendes til mobile vognvaskeapplikationer.
  • Stiv
  • Høj modul doughnut
  • sendes med donut bumper
Tekniske data
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 5,625 x 2,5 x 8,25 tommer.
Til brug med (udstyr) Super Erecta™ Produkter
Inkluderer Donut kofanger og 14 tommer stiv kanal
Bæreevne (engelsk) 250 pund
Bæreevne (metrisk) 113.3 kg
Materiale Gummi med høj modul
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (metrisk) 3.2 cm