Få mere at vide
Metro™ Stængelkaster
:
Belastningsværdi: 300 lb. (135 kg)
Beskrivelse
- Stiv
- Polyurethan
- Sendes med donut kofanger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaskbart stivt damphjul |
| Oversigt | Gummi med høj modul |
| Til brug med (udstyr) | Super Erecta™ mobile stolper, tilbyder fedttætninger og zerk fittings, kan modstå højtryksspuling |
| Inkluderer | Donut kofanger og 30 tommer stiv kanal |
| Bæreevne (engelsk) | 300 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 135 kg |
| Bredde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 3.2 cm |
| Materiale | Gummi |