Få mere at vide
Metro™ Rustfrit laboratoriearbejdsbordstilbehør, trådhylde
Artikelnummer. 15927041
Skift visning
Slutte:
Epoxy belagt
Længde (engelsk):
28,3 tommer
40,3 tommer.
Vægt (engelsk):
7.5 lb.
10 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slutte Længde (engelsk) Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15927041 Epoxy belagt 40,3 tommer. 10 lb. Hver
15927031 Epoxy belagt 28,3 tommer 7.5 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15927041 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LT48WE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Udvid dit arbejdsområde i dit laboratorium. Metro Stainless Laboratory Worktable-hylder fås i et valg af rustfrit stål eller epoxybelagt.
  • Hylder monteres på tresidede rammer med brug af clips
  • Belastning vurderet til maksimalt 150 lbs.
  • Også kompatibel med MetroMax i Lab arbejdsborde
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (udstyr) Metro™ MetroMax i™ og andre arbejdsborde i rustfrit stål
Længde (engelsk) 40,3 tommer.
Længde (metrisk) 102.5 cm
Bæreevne (engelsk) 150 lb.
Bæreevne (metrisk) 68 kg
Monteringstype 3-sidet ramme
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg