Få mere at vide
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and 3-Sided Frame
Artikelnummer. 15967091
Dimensioner (L x B x H):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Produkttype:
Mobile Table
Mobilt bord
Stationary Table
Inkluderer:
3-sided Frame
3-sided Frame, Adaptor Insert
Vægt (engelsk):
70 lb.
82 lb.
101 lb.
120 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15967091
Brand: Metro™ LTS30UPG
Lab worktable helps keep workers safe with a phenolic top and corrosion-proof, stainless steel construction throughout the body.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Produkttype Stationary Table
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 29.75 x 30 x 36 in.
Til brug med (applikation) Laboratorie
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.44 cm
Inkluderer 3-sided Frame
Længde (engelsk) 29.75 in.
Længde (metrisk) 75.5 cm
Bæreevne (engelsk) 600 lb.
Bæreevne (metrisk) 273 kg
Vægt (engelsk) 70 lb.
Vægt (metrisk) 32 kg
Bredde (engelsk) 30 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 cm
Materiale Rustfrit stål