Få mere at vide
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and 3-Sided Frame
Dimensioner (L x B x H):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Produkttype:
Mobile Table
Mobilt bord
Stationary Table
Inkluderer:
3-sided Frame
3-sided Frame, Adaptor Insert
Vægt (engelsk):
70 lb.
82 lb.
101 lb.
120 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobile Table |
| Farve | Silver |
| Dimensioner (L x B x H) | 59.75 x 30 x 36 in. |
| Til brug med (applikation) | Laboratory |
| Højde (engelsk) | 36 in. |
| Højde (metrisk) | 91.44 cm |
| Inkluderer | 3-sided Frame, Adaptor Insert |
| Længde (engelsk) | 59.75 in. |
| Længde (metrisk) | 151.7 cm |
| Bæreevne (engelsk) | 600 lb. |
| Vis mere |