Få mere at vide
Metro™ qwikTRAK™ Stationære mellemliggende enhedssæt
Artikelnummer. 15936871
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Metro MetroMax i og Q reolsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem
Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem
Materiale:
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Vægt (engelsk):
15.7 lb.
22.6 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15936871 Metro MetroMax i og Q reolsystem Polymer 15.7 lb. Hver
15906871 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Stål 22.6 lb. Hver
15916871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem Stål 22.6 lb. Hver
15926871 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Rustfrit stål 22.6 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15936871 Leverandør Metro™ Leverandørnr. BTAX3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3731.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 413.37 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Indeholder
  • 1880 mm (74 tommer) høje poster
  • Hardware til tilslutning af en stationær mellemenhed til spor
  • Hardware til forankring af spor til gulvet
Opbevaring med høj densitet, nem adgang
QwikTRAK opbevaringssystemer er designet med et spor forankret til gulvet, som giver nem adgang til alle hylder i et effektivt opbevaringsrum.
  • Stationær mellemenhed hjælper med at organisere lagersystemer
  • 1880 mm (74 tommer) høje poster
Til opbevaring med Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , eller MetroMax i™ hyldeopbevaringssystemer
Ordreinfo
Hylder sælges separat
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Slutte Tung polymer
Til brug med (udstyr) Metro MetroMax i og Q reolsystem
Højde (engelsk) 74 tommer.
Højde (metrisk) 1880 mm
Inkluderer 74 tommer. Høje stationære stolper og forbindelsesudstyr
Vægt (engelsk) 15.7 lb.
Vægt (metrisk) 7.1 kg
Materiale Polymer