Få mere at vide
Metro™ qwikTRAK™ Stationære endeenhedssæt
Artikelnummer. 15976871
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Metro MetroMax i og Q reolsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem
Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem
Materiale:
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Vægt (engelsk):
25 lb.
39.6 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Vægt (engelsk) unitSize
15976871 Metro MetroMax i og Q reolsystem Polymer 25 lb. Hver
15966871 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Rustfrit stål 39.6 lb. Hver
15946871 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Stål 39.6 lb. Hver
15956871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem Stål 39.6 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15976871 Leverandør Metro™ Leverandørnr. BTEX3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1880 mm (74 tommer) høje poster
  • Hardware til tilslutning af en stationær mellemenhed til spor
  • Hardware til forankring af spor til gulvet
Opbevaring med høj densitet, nem adgang
QwikTRAK opbevaringssystemer er designet med et spor forankret til gulvet, som giver nem adgang til alle hylder i et effektivt opbevaringsrum.
  • Stationære endeenheder, der er kompatible med qwikTRAK lagersystemer
  • 1880 mm (74 tommer) høj
Til opbevaring med Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , eller MetroMax i™ hyldeopbevaringssystemer
Ordreinfo
Bestil et sæt pr. system. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær endeenhedssæt
Slutte Tung polymer
Til brug med (udstyr) Metro MetroMax i og Q reolsystem
Højde (engelsk) 74 tommer.
Højde (metrisk) 1880 mm
Inkluderer 74 tommer. Høje stationære stolper og forbindelsesudstyr
Vægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (metrisk) 11.4 kg
Materiale Polymer