Få mere at vide
Metro™ Forkonfigureret luftvejsvogn
Artikelnummer. 15917261
Skift visning
Produkttype:
Luftvejsvogn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15917261 Luftvejsvogn Hver
1 options
Artikelnummer. 15917261 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SXRSAIR1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51025.00 DKK
    45981.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 5043.56 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Ideel arbejdsplads og opbevaring til små og mellemstore genstande.
  • Inkluderer 7,6 cm (3 tommer) Polymer Skuffe
  • 15,2 cm (6 tommer) Polymer Skuffe
  • 7,63 cm (3 tommer) Skuffeopdelere (3 korte, 2 lange)
  • Venstrehånds udsvingbar Pod med 3 låsende vippespande
  • Højre udsvingbar Pod med toplåsende vippespand
  • Podbakke og skillevægge
  • Affaldskurv og holder
  • Enkelt overbrostøtterør
  • Overbridge Hanger Rail
  • 1/2 Størrelse Metal Utility Bin
  • Plastic Overbridge Utility Bins med dæksler (6)
  • Overbridge Wire Supply Kurv
  • Single Wide Mobile Base Kit
  • 83,8 cm (33 tommer) Enkelt bredt kabinetsæt
  • 83,8 cm (33 tommer) Indvendigt panelsæt med mekanisk nøglelås (2 nøgler)
  • Single Top Kit
Tekniske data
Produkttype Luftvejsvogn
Farve Taupe, blå
Dybde (engelsk) 25 tommer
Dybde (metrisk) 63.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 25 x 34,7 x 45 tommer.
Højde (engelsk) 45 tommer.
Højde (metrisk) 114.3 cm
Inkluderer 7,6 cm polymerskuffe, 15,2 cm polymerskuffe, 7,63 cm skuffeopdelere (3 korte, 2 lange), venstre swing-out pod med 3 låsende vippespande, højre swing-out pud med toplåsende vippespand, podbakke og opdelere, affaldskurv og holder, enkelt overbro-støtterør, plastikbro 5, overbro-støtterør i plast 5. skraldespande med dæksler 6, overbro-trådforsyningskurv, enkelt bred mobilt bundsæt, 83,8 cm enkelt bred kabinetsæt, 83,8 cm indvendigt panelsæt med mekanisk nøglelås (2 nøgler), enkelt topsæt
Materiale Polymer
Antal hylder Ingen
Bredde (engelsk) 34,7 tommer.
Bredde (metrisk) 88.3 cm