Få mere at vide
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationære Mellemenhedssæt
Artikelnummer. 15927221
Skift visning
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
24 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Hylde unitSize
15927221 24 tommer Hver
15917221 18 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15927221 Leverandør Metro™ Leverandørnr. MXTTA24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 2185 mm (86 tommer) indlæg
  • Hardware/komponenter til tilslutning til sporsæt til én stationær mellemenhed
Opbevaring med høj densitet, nem adgang
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner.
  • Stationær mellemenhed hjælper med at organisere MetroMax i Top-Track lagersystemer
  • Påkrævet, når den ønskede sporlængde overstiger 6405 mm (21 fod)
  • 2185 mm (86 tommer) høje poster
Ordreinfo
Hylder bestilles separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Til brug med (udstyr) Metro™ MetroMax i™ og Q™ Top-Track™ system
Højde (engelsk) 86 tommer.
Højde (metrisk) 2185 mm
Inkluderer 86 tommer. Stolper, hardware og forbindelseskomponenter
Bredde (engelsk) Hylde 24 tommer
Bredde (metrisk) hylde 61 cm