Få mere at vide
Metro™ MetroMax i™ Top-Track stationære endeenhedssæt
Beskrivelse
Indeholder
- 2185 mm (86 tommer) indlæg
- Hardware/komponenter til tilslutning til skinnesæt til to stationære endeenheder
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner.
- Stationære endeenheder stabiliseres MetroMax i Top-Track lagersystemer
- 2185 mm (86 tommer) høje poster
Ordreinfo
Bestil en pr. Top-Track-system. Hylder bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationær endeenhedssæt |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ MetroMax i™ og Q™ Top-Track™ system |
| Højde (engelsk) | 86 tommer. |
| Højde (metrisk) | 2185 mm |
| Inkluderer | 86 tommer. Stolper, hardware og forbindelseskomponenter |
| Bredde (engelsk) Hylde | 18 tommer |
| Bredde (metrisk) hylde | 45.7 cm |