Få mere at vide
Metro™ MetroMax Højtydende væskekromatografi (HPLC) laboratorievogn
Artikelnummer. 15946941
Skift visning
Længde (engelsk):
30 tommer
48 tommer
Vægt (engelsk):
89.5 lb.
114.5 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Vægt (engelsk) unitSize
15946941 30 tommer 89.5 lb. Hver
15956941 48 tommer 114.5 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15946941 Leverandør Metro™ Leverandørnr. HPLC1X3
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MetroMax højtydende væskekromatografi (HPLC) laboratorievogn giver mulighed for større adgang under indledende opsætning og vedligeholdelse af udstyr.
  • Låsehjul (SÆLGES SEPARAT) holder udstyret på plads under normal brug.
  • Den effektive udnyttelse af lodret plads kræver mindre gulvplads og frigør værdifuld bænkplads til andre applikationer.
  • Vognene er fremstillet med korrosionsbestandige polymerer for overlegen kemisk resistens og inkluderer en LIVSTID garanti mod rust og korrosion.
  • Hylderne justeres i intervaller på 1 tommer for at imødekomme dit udstyrsbehov.
  • Hver enhed inkluderer (4) fast stof MetroMax hylder (med hævet læbe for at indeholde spild) og (1) åben gitterhylde.
  • Hyldemåtter er aftagelige for nem rengøring.
  • Hylder og stolper er indbygget Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse
  • Hver hylde understøtter 800 lbs. jævnt fordelt.
  • Samlet vognkapacitet bestemt af hjulene (bestilles separat).
  • Andre størrelser og konfigurationer tilgængelige, inklusive stationære modeller.
  • Vognene sendes væltet og samles nemt uden specialværktøj.
  • Nødvendigt tilbehør:
    • Hjul medfølger IKKE og skal bestilles separat. Vælg mellem dreje-, bremse- og stive hjul med belagte stålhorn til ikke-korrosive miljøer. Til ætsende miljøer (herunder rutinemæssig eksponering for rengøringsmidler) skal du vælge hjul med polymerhorn. Til vognvask skal du vælge hjul i rustfrit stål.
  • Valgfrit tilbehør:
    • Skub tastaturbakke ud (model # KBX); Fladmonteret skærmbeslag og tværstang - valgt baseret på hyldestørrelse (model # FM30X3, FM36X3, FM48X3); Kun beslag (model # FMBX); Multi-udtag stikstrip (model #PSX); Post-Mount svingarm til flad skærm (model FMAX); Eftermontering af kabel-/rørstyringsclips (model # TMX). Andet tilbehør omfatter hylder og skillevægge og etiketholdere.
Tekniske data
Produkttype HPLC-vogn
Kapacitet (metrisk) 40.6 kg
Farve Taupe, blå
Dimensioner (L x B x H) 30 x 24 x 81 tommer. (61 x 61 x 228,8 cm)
Til brug med (applikation) Til højtydende væskekromatografiapplikationer
Højde (engelsk) 81 tommer.
Højde (metrisk) 228.8 cm
Inkluderer 4 Solid MetroMax hylder (med hævet læbe for at indeholde spild) og åben gitterhylde
Længde (engelsk) 30 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Bæreevne (engelsk) 800 lb.
Bæreevne (metrisk) 362.8 kg
Materiale Polymer, Rustfrit stål
Antal hylder 5
Vægt (metrisk) 40.6 kg
Vægt (engelsk) 89.5 lb.
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm