Få mere at vide
Metro™ Lab arbejdsbord tilbehør, backsplash
Artikelnummer. 15917041
Skift visning
Farve:
Grå
Sort
Længde (engelsk):
45,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15917041 Grå 45,75 tommer. Hver
15907041 Sort 45,75 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15917041 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LT48BSG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    918.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.21 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Match længde og farve med udvalgt bordplade.
  • 4 tommer høj (10,2 cm)
  • Fastgøres til phenol bordplade ved hjælp af forborede huller
Tekniske data
Produkttype Backsplash
Farve Grå
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (engelsk) 45,75 tommer.
Længde (metrisk) 116.2 cm