Få mere at vide
Metro™ Lab arbejdsbord tilbehør, backsplash
Artikelnummer. 15907041
Skift visning
Farve:
Grå
Sort
Længde (engelsk):
45,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) unitSize
15907041 Sort 45,75 tommer. Hver
15917041 Grå 45,75 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15907041 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LT48BSB
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Match længde og farve med udvalgt bordplade.
  • 4 tommer høj (10,2 cm)
  • Fastgøres til phenol bordplade ved hjælp af forborede huller
Tekniske data
Produkttype Backsplash
Farve Sort
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (engelsk) 45,75 tommer.
Længde (metrisk) 116.2 cm