Få mere at vide
Metro™ Laboratorievogn, autoklaverbar
Artikelnummer. 15967011
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
24 x 18 x 39 tommer.
36 x 24 x 39 tommer.
Antal hylder:
2
3
Vægt (engelsk):
25 lb.
37.5 lb.
46.5 lb.
65.5 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Antal hylder Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15967011 24 x 18 x 39 tommer. 3 37.5 lb. Hver
15957011 36 x 24 x 39 tommer. 2 46.5 lb. Hver
15947011 24 x 18 x 39 tommer. 2 25 lb. Hver
15977011 36 x 24 x 39 tommer. 3 65.5 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15967011 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LC3S1824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10945.00 DKK
    9470.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 1474.54 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Indeholder
Indsvingede stolper og splitærmer i aluminium.
Flyt og rengør udstyr med lethed. Autoklaverbar laboratorievogn er prækonfigureret med et valg mellem to eller tre hylder.
  • Valg af modeller med 2 eller 3 hylder
  • Enhederne måler 39 tommer. (99,1 cm) høj inklusive hjul†
  • 18 x 24 tommer. (45,6 x 61 cm) eller 24 x 36 tommer. (61 x 91,4 cm) fodspor til rådighed
Order Info
Hjul medfølger ikke, sælges separat (se 5MHTN, 5MHTNB).
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Laboratorievogn
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 24 x 18 x 39 tommer.
Højde (engelsk) 39 tommer
Højde (metrisk) 99.1 cm
Inkluderer Indsvingede stolper og splitærmer i aluminium
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Materiale Rustfrit stål
Antal hjul Ingen
Antal hylder 3
Vægt (metrisk) 17 kg
Vægt (engelsk) 37.5 lb.
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm