Få mere at vide
Metro™ Høj-densitet qwikTRAK™ Sporsæt
Artikelnummer. 15996881
Skift visning
Dybde (engelsk):
30 tommer
72 tommer.
84 tommer.
96 tommer.
108 tommer.
120 tommer.
132 tommer.
144 tommer.
156 tommer.
168 tommer.
180 tommer.
192 tommer.
204 tommer.
216 tommer.
228 tommer.
240 tommer.
252 tommer.
Vægt (engelsk):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15996881 204 tommer. 23 lb. Hver
15926881 120 tommer. 14 lb. Hver
15936881 132 tommer. 15 lb. Hver
15946881 144 tommer. 17 lb. Hver
15956881 156 tommer. 18 lb. Hver
15966881 168 tommer. 19 lb. Hver
15976881 180 tommer. 21 lb. Hver
15986881 192 tommer. 22 lb. Hver
15906891 216 tommer. 25 lb. Hver
15916891 228 tommer. 26 lb. Hver
15936891 240 tommer. 27 lb. Hver
15946891 252 tommer. 29 lb. Hver
15926891 30 tommer 4 lb. Hver
15976891 96 tommer. 11 lb. Hver
15986891 108 tommer. 13 lb. Hver
15956891 72 tommer. 9 lb. Hver
15966891 84 tommer. 10 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15996881 Leverandør Metro™ Leverandørnr. BTS17NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12185.00 DKK
    10974.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 1210.31 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Opret spor på op til 21 fod.
  • Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q og MetroMax i reolsystemer
  • Sættene inkluderer spor og hardware, der er nødvendige for at samle systemet op til 21 fod. (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) inkluderer et samlingssæt til at forbinde sporet med andre sporsæt
Tekniske data
Produkttype Sporsæt
Dybde (engelsk) 204 tommer.
Dybde (metrisk) 518.16 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ og MetroMax i™ reolsystem
Inkluderer Spor og hardware er nødvendige for at samle høj tæthed qwikTRAK™ system op til 21 fod.
Vægt (engelsk) 23 lb.
Vægt (metrisk) 10.5 kg