Få mere at vide
Metro™ Høj-densitet qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Artikelnummer. 15986871
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Metro MetroMax i og Q reolsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem
Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem
Materiale:
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Vægt (engelsk):
18.5 lb.
25 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Vægt (engelsk) unitSize
15986871 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Stål 25 lb. Hver
15996871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, super justerbart reolsystem Stål 25 lb. Hver
15906881 Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem Rustfrit stål 25 lb. Hver
15916881 Metro MetroMax i og Q reolsystem Polymer 18.5 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15986871 Leverandør Metro™ Leverandørnr. BTMC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sættet indeholder komponenter til reoler, der passer på skinner for øget mobilitet
  • Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ og MetroMax iQ™ reolsystemer
  • Sættet indeholder fire 74 tommer. (188 cm) høje mobile stolper, fire hjul med V-rille; en central kanalhjulssamling i rustfrit stål, donut-kofangere, bindestangsbeslag og andet hardware
Ordreinfo
Bestil ét sæt pr. mobilsystem. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Mobil enhedssæt
Slutte Chrome
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta , Super justerbart reolsystem
Inkluderer Fire 74 tommer høje mobile stolper, fire hjul med V-rille, en midterkanalstyrer i rustfrit stål, donut kofangere, bindestangsbeslag og andet hardware
Vægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (metrisk) 11.4 kg
Materiale Stål