Få mere at vide
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Arbejdsbord tilbehør, Utility kroge
Artikelnummer. 15996931
Skift visning
Slutte:
Forkromet
Rustfri
Bredde (engelsk):
0,38 tommer.
2''
Bredde (metrisk):
9.6 mm
5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slutte Bredde (engelsk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15996931 Rustfri 0,38 tommer. 9.6 mm Hver
15986931 Forkromet 2'' 5 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15996931 Leverandør Metro™ Leverandørnr. HK23S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.35 DKK
    62.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.12 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Hold dit arbejdsområde organiseret og genstande inden for rækkevidde. Metro Utility-krogene er perfekte til brug med HD Super Stainless Laboratory-arbejdsborde.
  • Valg af kroge til brug med borde med overhead
Tekniske data
Produkttype Hjælpekrog
Certificeringer/compliance NSF
Dybde (engelsk) 1,69 tommer.
Dybde (metrisk) 4.29 cm
Slutte Rustfri
Til brug med (udstyr) Cantilever hylder til arbejdsborde med overhead
Højde (engelsk) 3,44 tommer.
Højde (metrisk) 8.7 cm
Størrelse Lille
Stil Snap-on
Bredde (engelsk) 0,38 tommer.
Bredde (metrisk) 9.6 mm