Learn More
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Hooks
Keep your workspace organized and items in easy reach. The Metro Utility Hooks are perfect for use with HD Super Stainless Laboratory Worktables.
Brand: Metro™ HK23C
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Choice of hooks for use with tables with overheads
Specifications
Utility Hook | |
1.69 in. | |
Chrome-plated | |
3.44 in. | |
Small | |
2 in. |
NSF | |
4.29 cm | |
Cantilever shelves for worktables with overhead | |
8.7 cm | |
Snap-on | |
5 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Hooks > Chrome
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto