Få mere at vide
Metro™ HD Super Stainless Dunnage Hylder Tilbehør, Donut Bumper
Artikelnummer. 15926791
Skift visning
Materiale:
Plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15926791 Plast Hver
1 options
Artikelnummer. 15926791 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 9992H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    126.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.24 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Til brug med HD Super reoler
  • Passer til 4,1 cm (1,625 tommer) kun indlæg
Tekniske data
Produkttype Donut Bumper
Til brug med (udstyr) Passer kun til 4,1 cm stolper
Materiale Plast