Få mere at vide
Metro™ Flexline™ Tilbehør til kurv
Artikelnummer. 15946911
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
8,5 x 4,5 x 16,75 tommer.
Farve:
Grå
Kapacitet (engelsk):
7 gal.
Produkttype:
Affaldskurv og holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve Kapacitet (engelsk) Produkttype Pakningsstørrelse
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 tommer. Grå 7 gal. Affaldskurv og holder Hver
1 options
Artikelnummer. 15946911 Leverandør Metro™ Leverandørnr. FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 DKK
    709.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.97 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Side/forsænket opbevaringstilbehør
  • 28 quart
  • Dimensioner: 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 tommer)
  • Holder medfølger
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7 gal.
Produkttype Affaldskurv og holder
Kapacitet (metrisk) 26.5 L
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 8,5 x 4,5 x 16,75 tommer.
Til brug med (udstyr) Flexline og Lifeline-vogne
Højde (engelsk) 16,75 tommer.
Højde (metrisk) 42.54 cm
Inkluderer Holder
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.59 cm
Materiale Plast
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.43 cm