Få mere at vide
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationære Mellemenhedssæt
Artikelnummer. 15967151
Skift visning
Bredde (engelsk):
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Vægt (engelsk):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Bredde (engelsk) Hylde Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15967151 24 tommer 24 tommer 22 lb. Hver
15947151 18 tommer 18 tommer 18 lb. Hver
15957151 21 tommer 21 tommer 20 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15967151 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LTTA24C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    4829.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 755.15 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Forbinder mellemenheder i Double-Deep-systemer og til overliggende sporsæt
  • Til brug med Metro Super Erecta™ og Super Adjustable™ reolsystemer
  • Forkromet finish
  • Sættet inkluderer tilslutningshardware
Ordreinfo
Et sæt er påkrævet til mellemliggende enheder forbundet ende-til-ende. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Slutte Chrome
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ reolsystem
Inkluderer 86 tommer. Indlæg og tilslutningshardware
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 9.9 kg
Bredde (engelsk) Hylde 24 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) hylde 61 cm
Bredde (metrisk) 61 cm
Materiale Stål