Få mere at vide
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationære Mellemenhedssæt
Artikelnummer. 15947151
Skift visning
Bredde (engelsk):
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Vægt (engelsk):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Bredde (engelsk) Hylde Vægt (engelsk) unitSize
15947151 18 tommer 18 tommer 18 lb. Hver
15957151 21 tommer 21 tommer 20 lb. Hver
15967151 24 tommer 24 tommer 22 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15947151 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LTTA18C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5240.00 DKK
    4715.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 524.03 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbinder mellemenheder i Double-Deep-systemer og til overliggende sporsæt
  • Til brug med Metro Super Erecta™ og Super Adjustable™ reolsystemer
  • Forkromet finish
  • Sættet inkluderer tilslutningshardware
Ordreinfo
Et sæt er påkrævet til mellemliggende enheder forbundet ende-til-ende. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Slutte Chrome
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ reolsystem
Inkluderer 86 tommer. Indlæg og tilslutningshardware
Vægt (engelsk) 18 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg
Bredde (engelsk) Hylde 18 tommer
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) hylde 45.7 cm
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Stål