Få mere at vide
Metro™ Dobbelt-dyb topspors stationære endeenhedssæt
Beskrivelse
- Til brug med Metro Super Erecta™ og Super Adjustable™ reolsystemer
- Forkromet finish
- Sættet indeholder 86 tommer. (218,5 cm) stolper og tilslutningsudstyr
Ordreinfo
Hylder sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationær endeenhedssæt |
| Oversigt | Forkromet |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ reolsystem |
| Inkluderer | 86 tommer. Indlæg og tilslutningshardware |
| Vægt (engelsk) | 41 lb. |
| Vægt (metrisk) | 18.4 kg |
| Bredde (engelsk) Hylde | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (metrisk) hylde | 61 cm |
| Bredde (metrisk) | 61 cm |
| Vis mere |