Få mere at vide
Metro™ Dobbelt-dyb qwikTRAK™ Sporsæt
Artikelnummer. 15997001
Skift visning
Dybde (engelsk):
30 tommer
72 tommer.
84 tommer.
96 tommer.
108 tommer.
120 tommer.
132 tommer.
144 tommer.
156 tommer.
168 tommer.
180 tommer.
192 tommer.
204 tommer.
216 tommer.
228 tommer.
240 tommer.
252 tommer.
Vægt (engelsk):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Vægt (engelsk) unitSize
15997001 84 tommer. 10 lb. Hver
15907011 96 tommer. 11 lb. Hver
15917011 108 tommer. 13 lb. Hver
15987001 72 tommer. 9 lb. Hver
15957001 30 tommer 4 lb. Hver
15956991 120 tommer. 14 lb. Hver
15977001 252 tommer. 29 lb. Hver
15967001 240 tommer. 27 lb. Hver
15966991 132 tommer. 15 lb. Hver
15976991 144 tommer. 17 lb. Hver
15996991 168 tommer. 19 lb. Hver
15927001 204 tommer. 23 lb. Hver
15986991 156 tommer. 18 lb. Hver
15907001 180 tommer. 21 lb. Hver
15937001 216 tommer. 25 lb. Hver
15917001 192 tommer. 22 lb. Hver
15947001 228 tommer. 26 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15997001 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LBTS7NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6135.00 DKK
    5521.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 613.56 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret spor på op til 21 fod.
  • Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q og MetroMax i reolsystemer
  • Sættene inkluderer spor og hardware, der er nødvendige for at samle systemet op til 21 fod. (640 cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) inkluderer et samlingssæt til at forbinde sporet med andre sporsæt
Tekniske data
Produkttype Sporsæt
Dybde (engelsk) 84 tommer.
Dybde (metrisk) 213.36 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ og MetroMax i™ reolsystem
Inkluderer Spor og hardware er nødvendige for at samle dobbelt dybt qwikTRAK™ system op til 21 fod.
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg