Få mere at vide
Metro™ Dobbelt-dyb qwikTRAK™ Stationære endeenhedssæt
Beskrivelse
- Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ og MetroMax iQ reolsystemer
- Sættet indeholder 74 tommer. (188 cm) høje stationære stolper og tilslutningsbeslag
Ordreinfo
Bestil ét sæt pr. dobbelt-dybt system. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationær endeenhedssæt |
| Slutte | Tung polymer |
| Til brug med (udstyr) | Metro MetroMax i og Q reolsystem |
| Inkluderer | 74 tommer. Høje stationære stolper og forbindende hardware til at forbinde dobbelt-dyb qwikTRAK™ stationære endeenheder til spor og ankre spor til gulv |
| Vægt (engelsk) | 42.3 lb. |
| Vægt (metrisk) | 19.2 kg |
| Materiale | Polymer |